3,5-Difluoro-2-methylbenzamide ≥97%
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₇F₂NO Poids moléculaire: 171,15 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD19687171 Numéro CAS: 1323966-37-5 |