2,4-Difluoro-3-methylbenzylamine 95%
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₈H₉F₂N Poids moléculaire: 157,16 g/mol Point d'ébullition: 42 °C (1 mmHg) |
Numéro MDL:
MFCD08275293 Numéro CAS: 847502-90-3 ADR: 8,III |