Imprimer
2,6-Difluoro-3-methylbenzylamine 97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H26506.06EA 387 EUR
H26506.06 H26506.03
2,6-Difluoro-3-methylbenzylamine 97%
2,6-Difluoro-3-methylbenzylamine
Formule: C₈H₉F₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631410
Numéro CAS: 261763-42-2
ADR: 8,III