Imprimer
2-Fluoro-5-methylbenzylamine 97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H26652.MDEA 63 EUR
H26652.MD H26652.03
2-Fluoro-5-methylbenzylamine 97%
2-Fluoro-5-methylbenzylamine
Formule: C₈H₁₀FN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06213371
Numéro CAS: 93071-82-0
EINECS: None
ADR: 8,III