Imprimer
2,3-Difluoro-4-methoxybenzylamine 97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H26452.MDEA 32.8 EUR
H26452.MD H26452.03
2,3-Difluoro-4-methoxybenzylamine 97%
2,3-Difluoro-4-methoxybenzylamine
Formule: C₈H₉F₂NO
Point de fusion: 32…35 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115987
Numéro CAS: 886500-75-0
ADR: 8,III