Imprimer
2,4-Difluoro-3-methoxybenzylamine 97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H26270.06EA 411 EUR
H26270.06 H26270.03
2,4-Difluoro-3-methoxybenzylamine 97%
2,4-Difluoro-3-methoxybenzylamine
Formule: C₈H₉F₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115935
Numéro CAS: 717094-51-4
ADR: 8,III