Imprimer
2,6-Difluoro-4-methoxybenzylamine 97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H26432.06EA 528 EUR
H26432.06 H26432.03
2,6-Difluoro-4-methoxybenzylamine 97%
2,6-Difluoro-4-methoxybenzylamine
Formule: C₈H₉F₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115924
Numéro CAS: 771573-20-7
ADR: 8,III