Imprimer
3-Fluoro-4-methoxybenzylamine 97%
Marques : Alfa Aesar
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H26607.03EA 73.7 EUR
H26607.03 H26607.09
3-Fluoro-4-methoxybenzylamine 97%
3-Fluoro-4-methoxybenzylamine
Formule: C₈H₁₀FNO
Poids moléculaire: 155,17
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04116360
Numéro CAS: 123652-95-9
ADR: 8,III