Imprimer
5-Fluoro-2-methoxybenzylamine 97%, JRD
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H32897.MDEA 75.8 EUR
H32897.MD H32897.03
5-Fluoro-2-methoxybenzylamine 97%, JRD
5-Fluoro-2-methoxybenzylamine
Formule: C₈H₁₀FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06213625
Numéro CAS: 148870-38-6
ADR: 8,III