4-(Difluoromethoxy)benzylamine 97%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₈H₉F₂NO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00236231 Numéro CAS: 177842-14-7 ADR: 8,III |