Imprimer
2-Hydroxyethyl phenyl sulphide ≥99%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A10861.09EA 30.8 EUR
A10861.09 A10861.18
2-Hydroxyethyl phenyl sulphide ≥99%
2-Hydroxyethyl phenyl sulphide
Formule: C₈H₁₀OS
Poids moléculaire: 154,23
Point d'ébullition: 115…116 °C (2 mmHg)
Densité: 1,147
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002905
Numéro CAS: 699-12-7
EINECS: 211-828-9