Imprimer
Nickel copper alloy (67:33 w%), alloy 400, en feuilles, Thickness: 0.81 mm (0.032 in)
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
45169.GTEA 151 EUR
45169.GT 45169.HB
Nickel copper alloy (67:33 w%), alloy 400, en feuilles, Thickness: 0.81 mm (0.032 in)
Nickel copper alloy (67:33 w%), alloy 400