Imprimer
Nickel copper alloy (67:33 w%), alloy 400, en feuilles, Thickness: 1.6 mm (0.062 in)
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
45231.GTEA 219 EUR
45231.GT 45231.HB
Nickel copper alloy (67:33 w%), alloy 400, en feuilles, Thickness: 1.6 mm (0.062 in)
Nickel copper alloy (67:33 w%), alloy 400