Imprimer
3'-Acetamidoacetophenone
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MOLE62659045-100GEA 0 EUR
MOLE62659045-100G
3'-Acetamidoacetophenone
3'-Acetamidoacetophenone
Formule: C₁₀H₁₁NO₂
Numéro MDL: MFCD00032278
Numéro CAS: 7463-31-2