Imprimer
4'-Acetamido-2'-methylacetophenone ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H26933.14EA 281 EUR
H26933.14 H26933.06
4'-Acetamido-2'-methylacetophenone ≥97%
4'-Acetamido-2'-methylacetophenone
Formule: C₁₁H₁₃NO₂
Poids moléculaire: 191,23 g/mol
Point de fusion: 137…140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02258876
Numéro CAS: 34956-31-5