Methyl perfluorotetradecanoate 96%
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₅H₃F₂₇O₂ Poids moléculaire: 728,15 g/mol Point de fusion: 95…98 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00236620 Numéro CAS: 203302-99-2 |