Imprimer
2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H56442.03EA 99.6 EUR
H56442.03 H56442.MD H56442.06
2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone ≥97%
2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone
Formule: C₈H₅BrF₂O
Poids moléculaire: 235,03
Point de fusion: 31…35 °C
Point éclair: 51 °C (124 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00142822
Numéro CAS: 102429-07-2
ADR: 4.1,II