Imprimer
3',5'-Difluoro-2'-hydroxyacetophenone ≥97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H32624.03EA 47.9 EUR
H32624.03 H32624.09
3',5'-Difluoro-2'-hydroxyacetophenone ≥97%
3',5'-Difluoro-2'-hydroxyacetophenone
Formule: C₈H₆F₂O₂
Point de fusion: 105…109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042476
Numéro CAS: 140675-42-9