Imprimer
2'-Fluoro-6'-hydroxyacetophenone ≥98%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H26130.03EA 195 EUR
H26130.03
2'-Fluoro-6'-hydroxyacetophenone ≥98%
2'-Fluoro-6'-hydroxyacetophenone
Formule: C₈H₇FO₂
Poids moléculaire: 154,14
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01090995
Numéro CAS: 93339-98-1
EINECS: None