Imprimer
Trichromium dicarbide ≥99.5% (metals basis)
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
11547.30EA 221 EUR
11547.30 11547.18
Trichromium dicarbide ≥99.5% (metals basis)
Trichromium dicarbide
Formule: C₂Cr₃
Poids moléculaire: 180,01 g/mol
Point de fusion: 1890 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016041
Numéro CAS: 12012-35-0
EINECS: 234-576-1
UN: 3178
ADR: 4.1,III