Imprimer
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H33520.03EA 156 EUR
H33520.03 H33520.MD
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₉H₈BrF₃
Poids moléculaire: 253,06 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631610
Numéro CAS: 116070-36-1
UN: 3265
ADR: 8,III