Imprimer
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H26477.03EA 261 EUR
H26477.03 H26477.MD
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₉H₈BrF₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660296
Numéro CAS: 886502-86-9
UN: 3265
ADR: 8,III