Imprimer
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 96%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H33930.03EA 128 EUR
H33930.03 H33930.06
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 96%
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formule: C₉H₈BrF₃O
Poids moléculaire: 269,06 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18399774
Numéro CAS: 1261573-60-7
UN: 3265
ADR: 8,III