Imprimer
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H33160.MDEA 59.2 EUR
H33160.MD H33160.03
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₉H₈BrF₃O
Poids moléculaire: 269,06 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18398595
Numéro CAS: 1261828-76-5
UN: 3261
ADR: 8,III