Imprimer
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H33880.MDEA 40.6 EUR
H33880.MD H33880.03
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₉H₈BrF₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18398596
Numéro CAS: 853367-87-0
UN: 3261
ADR: 8,III