3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₉H₈BrF₃O Poids moléculaire: 269,06 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09025414 Numéro CAS: 916421-00-6 UN: 3265 ADR: 8,II |