Imprimer
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H32444.06EA 463 EUR
H32444.06 H32444.03
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide ≥97%
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formule: C₉H₈BrF₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08741403
Numéro CAS: 916420-55-8
UN: 3265
ADR: 8,II