Imprimer
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzylamine 97%, JRD
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H32593.06EA 403 EUR
H32593.06 H32593.03
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzylamine 97%, JRD
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzylamine
Formule: C₈H₇ClF₃N
Poids moléculaire: 209,60 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832359
Numéro CAS: 942319-05-3
ADR: 8,III