Imprimer
2',4'-Difluoro-3'-methoxyacetophenone ≥97%
Marques : Alfa Aesar
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H26456.06EA 350 EUR
H26456.06 H26456.03
2',4'-Difluoro-3'-methoxyacetophenone ≥97%
2',4'-Difluoro-3'-methoxyacetophenone
Formule: C₉H₈F₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02258906
Numéro CAS: 373603-19-1