Imprimer
3'-Fluoro-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H34207.03EA 156 EUR
H34207.03 H34207.MD
3'-Fluoro-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone ≥97%
3'-Fluoro-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formule: C₉H₆F₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18783230
Numéro CAS: 1352999-53-1