Imprimer
5'-Fluoro-2'-methoxyacetophenone ≥99%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H26108.03EA 69.7 EUR
H26108.03 H26108.MD
5'-Fluoro-2'-methoxyacetophenone ≥99%
5'-Fluoro-2'-methoxyacetophenone
Formule: C₉H₉FO₂
Poids moléculaire: 168,17
Densité: 1,188
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00671763
Numéro CAS: 445-82-9