Imprimer
4'-Fluoro-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H26844.06EA 434 EUR
H26844.06 H26844.03
4'-Fluoro-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone ≥97%
4'-Fluoro-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formule: C₉H₆F₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660260
Numéro CAS: 886501-44-6