D-(+)-Galactosamine hydrochloride, Calbiochem®
Marques : Merck Millipore CalbiochemTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₆H₁₄ClNO₅ Poids moléculaire: 215,64 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00135830 Numéro CAS: 1772-03-8 EINECS: 217-198-1 |