Imprimer
Dextran, M.W. ~ 75,000
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
J60989.09 J60989.18 J60989.22 J60989.36
J60989.09EA 45.8 EUR
J60989.09 J60989.18 J60989.22 J60989.36
Dextran, M.W. ~ 75,000
Dextran
Formule: (C₆H₁₀O₅)n
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00130935
Numéro CAS: 9004-54-0
EINECS: 232-677-5