Mélange Chloroforme : n-Heptane : Methanol (49:49:2)% (v/v/v)
Marques : PROLABO CMPTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Température de stockage:
Température ambiante |
UN:
1992 ADR: 3,II |