Imprimer
(R)-(-)-2-Aminononane ≥99%, ee 98%, ChiPros®
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L19310.06EA 142 EUR
L19310.06 L19310.14 L19310.03
(R)-(-)-2-Aminononane ≥99%, ee 98%, ChiPros®
(R)-(-)-2-Aminononane
Formule: C₉H₂₁N
Poids moléculaire: 143,27
Point d'ébullition: 73 °C (19 mmHg)
Densité: 0,782
Point éclair: 71 °C (159 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03844739
Numéro CAS: 74069-74-2
ADR: 8,II