Dibenzyl carbonate ≥98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₅H₁₄O₃ Poids moléculaire: 242,27 Point d'ébullition: 150…155 °C (0,8 mmHg) Point de fusion: 27…30 °C Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00014436 Numéro CAS: 3459-92-5 EINECS: 222-401-1 |