2'-Methyl-3'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₉F₃O Poids moléculaire: 202,17 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09832283 Numéro CAS: 1017778-01-6 |