Imprimer
2'-Methyl-5'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H31819.03EA 95.3 EUR
H31819.03 H31819.06
2'-Methyl-5'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
2'-Methyl-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₁₀H₉F₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832290
Numéro CAS: 725743-50-0