Digitonin
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₅₆H₉₂O₂₉ Point de fusion: 240 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00077729 Numéro CAS: 11024-24-1 EINECS: 234-255-6 UN: 3462 ADR: 6.1,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤6 % (1 g, 105°C) |
Appearance of solution | (2.5% in warm EtOH) clear colorless to faint yellow |
Residue after ignition | ≤0.3 % |
Specific optical rotation | -45° to -51° (20°C, 589 nm) (c=10, 75% acetic acid) |