Imprimer
1-(2-Bromoethoxy)-2-ethoxybenzene 98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L20300.06EA 36.5 EUR
L20300.06 L20300.14 L20300.22
1-(2-Bromoethoxy)-2-ethoxybenzene 98%
1-(2-Bromoethoxy)-2-ethoxybenzene
Formule: C₁₀H₁₃BrO₂
Point de fusion: 41…43 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02030483
Numéro CAS: 3259-03-8
EINECS: 000-000-0