Imprimer
2-Bromobenzylamine hydrochloride 97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
ACRO209090250EA 294 EUR
ACRO209090250
2-Bromobenzylamine hydrochloride 97%
2-Bromobenzylamine hydrochloride
Formule: C₇H₉BrClN
Point de fusion: 225…230 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012853
Numéro CAS: 5465-63-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 229 to 236 °C
Titration Argentometric ≥96.0 %
Water ≤0.5 % (K.F.)