Imprimer
2-Bromobenzylamine hydrochloride
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MOLE36040140-5GEA 0 EUR
MOLE36040140-5G
2-Bromobenzylamine hydrochloride
2-Bromobenzylamine hydrochloride
Formule: C₇H₉BrClN
Numéro MDL: MFCD00012853
Numéro CAS: 5465-63-4