3-Bromobenzylamine hydrochloride
Marques : MolekulaTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₉BrClN Poids moléculaire: 222,52 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00012856 Numéro CAS: 39959-54-1 |