4-Bromobenzylamine hydrochloride 98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₉BrClN Poids moléculaire: 222,52 Point de fusion: 272…274 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012860 Numéro CAS: 26177-44-6 EINECS: 247-503-3 |