Imprimer
4-Bromobenzylamine hydrochloride
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (4-Bromophenyl)methanamine hydrochloride
M53227275
MOLEM53227275EA 0 EUR
MOLEM53227275
4-Bromobenzylamine hydrochloride
4-Bromobenzylamine hydrochloride
Formule: C₇H₉BrClN
Poids moléculaire: 222,52 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012860
Numéro CAS: 26177-44-6
EINECS: 247-503-3