Imprimer
4-Bromo-2-ethylaniline hydrochloride
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MAYBTL00569.50EA 0 EUR
MAYBTL00569.50 MAYBTL00569.1 MAYBTL00569.10
4-Bromo-2-ethylaniline hydrochloride
4-Bromo-2-ethylaniline hydrochloride
Formule: C₈H₁₁BrClN
Numéro MDL: MFCD00156127
Numéro CAS: 30273-22-4