Imprimer
N-Ethyl-3-fluorobenzylamine, 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H56434.MDEA 48.9 EUR
ALFAH56434.MD ALFAH56434.03
N-Ethyl-3-fluorobenzylamine, 97%
Purity: 97%
CAS No.: 90389-85-8
Molecular Formula: C9H12FN
Formula Weight: 153.19
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD06655514