Imprimer
3-Fluoro-N-isopropylbenzylamine, 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H56383.03EA 196 EUR
ALFAH56383.03 ALFAH56383.MD
3-Fluoro-N-isopropylbenzylamine, 97%
Purity: 97%
CAS No.: 90389-87-0
Molecular Formula: C10H14FN
Formula Weight: 167.22
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD08060644