Imprimer
4-Fluoro-N-n-pentylbenzylamine, 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H57534.03EA 326 EUR
ALFAH57534.03 ALFAH57534.MD
4-Fluoro-N-n-pentylbenzylamine, 97%
Purity: 97%
CAS No.: 847744-11-0
Molecular Formula: C12H18FN
Formula Weight: 195.28